Hait: Kuljetusastia pulloille
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Tuoteluettelon nro: (1.02547.0005)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Turvasäiliö, Tuotteelle: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Värillistä kumia.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tukeva säiliö potilaan kotona otettujen biologisten näytteiden kuljetukseen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Turvasäiliö, VWR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: HDPE.
Tuoteluettelon nro: (215-3582)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Tuoteluettelon nro: (NALG6565-0001)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Tuoteluettelon nro: (215-7991)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Stainless steel or steel, coated.
Tarjous
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Pullokori, plastilab®, HDPE, Väri: punainen, Tuotteelle: Enintään kuusi pulloa
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: HDPE.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom