VWR®, Safety Bottle Containers
Toimittaja: VWR
VWR®
VWRU56608-972EA 0 EUR
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Safety Bottle Containers
Kuljetuskorit ja turvakuljetus Kuljetusastia pulloille
Värillistä kumia.
  • Käyttölämpötila –45...+110 °C, voidaan steriloida höyryllä
  • Säiliön pohjassa olevien renkaiden avulla varmistetaan, että pullon ja säiliön seinämän väliin jää noin 25 mm rako
  • Kahvan muotoilussa on huomioitu kantomukavuus
Nämä vetolujuudeltaan erinomaiset kuljetussäiliöt on suunniteltu happoja, emäksiä tai liuottimia sisältävien pullojen turvalliseen kuljetukseen.
Small carriers
Hold bottles with a capacity of 0,5 or 1 litre.
Large carriers
Hold bottles with a capacity of 2,5 or 4 litres.