Flash/ LPLC-kromatografia, flash kromatografiakolonni
Toimittaja: VWR Collection
EasyVarioPrep® MiniVarioFlash® SuperVarioPrep® SuperVarioFlash®
554-3580EA 343 EUR
554-3580 554-3533 554-0270 554-3574 554-3534 554-3570 554-3564 554-3608 554-0268 554-0163 554-0168 554-3575 554-0171 554-0173 554-3529 554-3535 554-0265 554-0174 554-3596 554-0162 554-0194 554-0139 554-3549 554-0280 554-3551 554-0175 554-3550 554-3577 554-3578 554-3572 554-3597 554-3543 554-3536 554-3563 554-0181 554-0283 554-0169 554-3523 554-0261 554-3579 554-3600 554-3516 554-4281 554-0180 554-3559 554-3555 554-3513 554-3606 554-3588 554-3593 554-3547 554-3554 554-3586 554-3591 554-3571 554-3552 554-0161 554-0151 554-3558 554-0271 554-0178 554-3603 554-3590 554-0281 554-0138 554-1659 554-0146 554-4731 554-3602 554-0195 554-3594 554-3560 554-0170 554-3569 554-0273 554-0262 554-3565 554-0193 554-3562 554-3504 554-0140 554-0155 554-3607 554-3587 554-0150 554-3582 554-3573 554-3599 554-3557 554-3520 554-0164 554-3553 554-0179 554-1658 554-0172 554-3545 554-0282 554-3512 554-3521 554-0166 554-3583 554-3530 554-3561 554-0137 554-0267 554-3518
Flash/ LPLC-kromatografia, flash kromatografiakolonni
Kromatografiakolonnit
Kestää kaikkia normaalifaasi-kromatografiassa käytettyjä liuottimia.
  • Mahdollistaa nesteen ja kiinteän näytteen käytön
  • Pitkittäisesti pakattu silika: ei hukkatilavuutta