Kiinteäfaasiuuttoon tarkoitetut LiChrolut®-patruunat ja -lisävarusteet on valmistettu tiukimpien laatustandardien mukaisesti. Kaikki alla luetellut kiinteäfaasiuuton patruunat on valmistettu polypropeenista, jos niiden kohdalla ei mainita muuta materiaalia. Ne ovat yhteensopivia kaikkien kiinteäfaasiuuton automaattisten instrumenttien ja robottien kanssa. Kolmea keskeistä kriteeriä valvotaan tarkasti:
- Toistettavuus erästä toiseen – kunkin sorbentin pidätyskyky testataan polaaristen ja poolittomien yhdisteiden osalta
- Hienojen hiukkasten poisto – sorbenttien hiukkaskokojakauma on kapea, eikä hienoja hiukkasia ole käytännössä lainkaan
- Kontaminaatiot – käytettävät sorbentit ja putket ovat erittäin puhtaita, ja ne pestään ennen pakkaamista, jotta tuotteissa ei varmasti ole kontaminaatioita
EN – poolittomaan uuttoon polymeerifaasilla
SCX – kationinvaihtouuttoon
TSC – neutraalien ja kationisten analyyttien mixed mode -analyyseihin
* Ultrapuhtaisiin jäämäanalyyseihin