  • Kriteerit
    • In Stock (11)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Bioreaktorit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
Bioreaktorit ylläpitävät aktiivisia biologisia prosesseja sekä reaktioita tutkimusympäristössä takaamalla optimaalisen metabolisen aktiivisuuden ja solujen tai kudoksen kasvun. Virusten, vasta-aineiden ja rekombinanttiproteiinien in vivo tuotanto on tehokkaampaa tuotantotilan kapasiteetin maksimoinnin sekä manuaalisen käsittelyn vähenemisen ansiosta. VWR:n bioreaktorivalikoimasta löydät oikean viljelypintamateriaalin proteiinituotantoon, työskentelit sitten adherenteilla tai suspensio soluilla.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large scale cell culture.
Tuoteluettelon nro: (SARTDUO002LL-SS01V)
Toimittaja:  Sartorius
Kuvaus:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (734-0389)
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   CELLine™ 1000 on membraanipohjainen, kertakäyttöinen soluviljelyjärjestelmä, joka takaa korkeat solutiheydet. Sitä on helppo käyttää rekombinanttiprot...
UOM:  1 * 3 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Polystyreeni, steriili. Corning® CellSTACK® -soluviljelykammioita on saatavana viittä kokoa ja kolmea erilaista pintakäsittelyä.
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   CELLine™ on kertakäyttöinen ja kaksilokeroinen bioreaktori, joka valmistettu kirkkaasta, kierrättämättömästä polystyreenistä. Muotoillusta silikonikal...
Tuoteluettelon nro: (734-4053)
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   E-Cube™-järjestelmä on yksinkertainen bioreaktori, jonka kasvatusala on 8500 cm². Se soveltuu kiinnittyvien solujen kasvatukseen ja vie tilaa vai...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   PS, steriili. Esimerkiksi rokotteiden, monoklonaalisten vasta-aineiden tai lääkeaineiden teolliseen valmistukseen. Patentoitu kaasunvirtausjärjestelmä...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Polystyreeniä, steriili. EasyFill™-solutehtaan kussakin yksikössä on yksi suuri ja yksi pieni suuaukko, joten se on helppo- ja monikäyttöinen. EasyFil...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava 