Soluviljelykammiot aktiiviseen kaasuntäyttöön, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 1970 EUR
734-1367 734-1339
Soluviljelykammiot aktiiviseen kaasuntäyttöön, Nunc™
Bioreaktorit
PS, steriili. Esimerkiksi rokotteiden, monoklonaalisten vasta-aineiden tai lääkeaineiden teolliseen valmistukseen. Patentoitu kaasunvirtausjärjestelmä takaa viljelyalustoissa säädellyn ympäristön jakamalla tasaisesti käyttäjän määrittämän kaasuseoksen, jota pumpataan aktiivisesti valmiiksi asennetun suodattimen kautta. Erityisesti happea vaativat ja pH:lle herkät solut voivat hyötyä säädellystä ympäristöstä.
  • Kaasu jakautuu tasaisesti alustoiden välillä sekä yksittäisissä alustoissa
  • Pintakäsittely takaa erinomaiset olosuhteen solujen kiinnittymiselle ja kasvulle
  • Valittavissa joko 4, 10 ja 40 alustan kokoonpano
  • Alhainen kontaminaatioriski
  • Sopii yhteen Nunc™:n olemassa olevien manuaalisten ja automaattisten käsittelylaitteiden kanssa
Levyn koko P×L: 335×205 mm
Lisävarusteiden tiedot: *Aloituspakkauksen sisältö: PC-liitäntä, ilmastointisuodatin, valkoinen suodatinsovittimen korkki, suojakorkit, letkunpuristin ja silikoniletku.