Hait: Soluraapat
Soluraapat ovat erinomainen apu viljeltävien solujen irrottamiseksi soluviljelypulloista, -levyistä tai astioista. Solujen mahdollisemman hellään irrottamiseen suunnitellut soluraapat auttavat näytteen maksimaalisessa talteenotossa. Eksklusiivisten soluraappamallien joustava kärkiterä on suunniteltu toimimaan useissa työskentelyasennoissa mahdollistaen viljelyalustojen koko pinta-alan työstämisen. Viistoreunaiset terät ovat ideaalisia monikuoppalevyille ja aplikaatioihin, joissa soluviabiliteetin säilyttäminen on ratkaisevaa.<br />Steriilejä soluraappoja on saatavilla eri teräleveyksillä, varsipituuksilla sekä varsikulmilla.
Soluraapat ovat erinomainen apu viljeltävien solujen irrottamiseksi soluviljelypulloista, -levyistä tai astioista. Solujen mahdollisemman hellään irrottamiseen suunnitellut soluraapat auttavat näytteen maksimaalisessa talteenotossa. Eksklusiivisten soluraappamallien joustava kärkiterä on suunniteltu toimimaan useissa työskentelyasennoissa mahdollistaen viljelyalustojen koko pinta-alan työstämisen. Viistoreunaiset terät ovat ideaalisia monikuoppalevyille ja aplikaatioihin, joissa soluviabiliteetin säilyttäminen on ratkaisevaa.
Steriilejä soluraappoja on saatavilla eri teräleveyksillä, varsipituuksilla sekä varsikulmilla.
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan solujen keräystä. Terävaihtoehtoja on kaksi; kaavinta voi käyttää pulloissa ja lastaa solujen (etenkin kantaso...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Suunniteltu helpottamaan kiinnittyneiden solujen hellävaraista mekaanista poistamista kasvupinnoista. Jokaisessa kaapimessa on 18 mm pitkä taivut...
Tuoteluettelon nro: (231-2475)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PS-kahva, TPE-terä. Suunniteltu helpottamaan erilaisten viljelyastioiden kasvupintojen käsittelyä.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Soluviljelyssä käytettäviä solukaapimia on saatavana kahta pituutta. Säädettävän terän ansiosta ne sopivat eri käyttötarkoituksiin. Ei pyrogeeneja.
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Useful for the manual harvesting of cells, scrapers are designed for use in flasks and cell lifters for use in harvesting cells (especially stem cells...
Tuoteluettelon nro: (22003.)
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM: 1 * 200 Items
Tuoteluettelon nro: (WITG8.486.200)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Cell scraper with soft, flexible blade for gentle removal of monolayer cultures, minimising cell damage.
Toimittaja: BELLCO GLASS INC.
Kuvaus: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom