Solukaavin
Toimittaja: Greiner bio-one
391-3011EA 452 EUR
391-3011 391-3010
Solukaavin
Soluraapat
Suunniteltu helpottamaan kiinnittyneiden solujen hellävaraista mekaanista poistamista kasvupinnoista. Jokaisessa kaapimessa on 18 mm pitkä taivutettu terä (taivutuskulma 60°), jonka ansiosta poistaminen onnistuu myös astioiden nurkista.
  • Terä optimoitu tehokkaaseen solujen keräämiseen
  • Yhdenmukainen kosketus kasvupintaan, vähäinen mekaaninen rasitus ja tehokas solujen keräys myös astioiden nurkista
  • Vähentää solususpension kerääntymistä terän rakenteeseen
Pakkaus: Yksittäispakattu.