Hait: Viljelysauvat mikrobiologiaan
Meiltä löydät erilaiset viljelysauvat, viljelysilmukat ja viljelyneulat mikrobiologian sovelluksiin. Tuotteet ovat yleensä muovisia ja valmiiksi steriileitä, mutta myös metallisia vaihtoehtoja löytyy erityisesti viljelysilmukoista ja viljelyneuloista. Viljelysauvoja kutsutaan myös nimellä levittimet tai levitinsauvat ja niitä löytyy monia erilaisia (L-malli, T-malli ja kolmion mallinen viljelysauva). Viljelysauvojen tasaisen pinnan ansiosta näytteen voi levittää agar-maljalle vaurioittamatta agarin pintaa. Muovisia viljelysilmukoita löytyy sekä jäykkiä että joustavia versioita.
Meiltä löydät erilaiset viljelysauvat, viljelysilmukat ja viljelyneulat mikrobiologian sovelluksiin. Tuotteet ovat yleensä muovisia ja valmiiksi steriileitä, mutta myös metallisia vaihtoehtoja löytyy erityisesti viljelysilmukoista ja viljelyneuloista. Viljelysauvoja kutsutaan myös nimellä levittimet tai levitinsauvat ja niitä löytyy monia erilaisia (L-malli, T-malli ja kolmion mallinen viljelysauva). Viljelysauvojen tasaisen pinnan ansiosta näytteen voi levittää agar-maljalle vaurioittamatta agarin pintaa. Muovisia viljelysilmukoita löytyy sekä jäykkiä että joustavia versioita.
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, steriili. Silmukat takaavat nesteen täydellisen siirtymisen. Saatavana on jäykkiä ja joustavia viljelysilmukoita, joiden pyöristetyt reunat eivät ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, steriili. Viljelysauvan pinta on tasaisen pyöreä eikä siinä ole teräviä kulmia tai muita epätasaisuuksia. Tasaisen pinnan ansiosta nestemäisiä näy...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, steriili. Viljelysauva nesteiden levittämiseen koko agarmaljan pinnalle. Käytetään bakteeriviljelyihin (CFU) esim vedestä, maidosta ja muista nest...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, steriili.
Tuoteluettelon nro: (612-2496)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and m...
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, steriili tai steriloimaton. Kätevät ja edulliset viljelysauvat yksinkertaistavat bakteeriviljelyä. Levittimen pinta on tasaisen pyöreä eikä siinä ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, steriili. Kertakäyttöiset muoviset viljelyneulat.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Näitä nikkeli-kromattua metallilangasilmukoita on saatavana kalibroimattomina kokoja, joiden sisähalkaisija (Ø) on 2, 3, 4 tai 5 mm, tai kalibroituja,...
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Inoculating loop, 1 µl, Steriili
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: NiChrome-silmukat on liitetty keveisiin, eristettyihin alumiinivarsiin. Metallisilmukoita ei ole kalibroitu. Silmukan sisähalkaisija on 2, 3, 4 tai 5 ...
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Viljelysilmukoita (NiCr 8020) on saatavana seuraavia silmukkakokoja (sisähalkaisija):1,5, 2,5 ja 4 mm. Silmukat voidaan steriloida liekissä. Lang...
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom