VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Toimittaja: VWR
VWR®
612-2690EA 139 EUR
612-2690 612-2687 612-2688 612-2689
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysauva
PP, steriili tai steriloimaton. Kätevät ja edulliset viljelysauvat yksinkertaistavat bakteeriviljelyä. Levittimen pinta on tasaisen pyöreä eikä siinä ole teräviä kulmia tai muita epätasaisuuksia. Tasaisen pinnan ansiosta nestemäisiä näytteitä voi levittää agar-maljalle vaurioittamatta pintaa.
  • Voidaan steriloida autoklaavissa ja käyttää uudelleen
  • Leveys: 30 mm (sininen) / 60 mm (keltainen)