VWR®, Viljelysauva, T-malli
Toimittaja: VWR
612-2651EA 176 EUR
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Viljelysauva, T-malli
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysauva
PS, steriili. Viljelysauva nesteiden levittämiseen koko agarmaljan pinnalle. Käytetään bakteeriviljelyihin (CFU) esim vedestä, maidosta ja muista nestemäisistä näytteistä.
  • Sileät, pyöristetyt reunat estävät agarpintaa vaurioitumasta
  • T-kirjaimen muotoisella levittimellä levityspaine säilyy tasaisena