VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Toimittaja: VWR
VWR®
612-9358EA 77.5 EUR
612-9358 612-9357 612-9356 612-9355 612-9354 612-9353 612-9352 612-9351
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysilmukat
PS, steriili. Silmukat takaavat nesteen täydellisen siirtymisen. Saatavana on jäykkiä ja joustavia viljelysilmukoita, joiden pyöristetyt reunat eivät vaurioita agarin pintaa.
  • Gammasteriloitu
  • Tuotteet ovat eri värisiä tunnistamisen helpottamiseksi
  • Kuusikulmainen varsi helpottaa käsittelyä
Toimitustiedot: kalibrointisertifikaatti jokaisessa laatikossa