Näitä nikkeli-kromattua metallilangasilmukoita on saatavana kalibroimattomina kokoja, joiden sisähalkaisija (Ø) on 2, 3, 4 tai 5 mm, tai kalibroituja, 1 μl ja 10 μl, kvantitatiivisten näyteviljelmien, kuten virtsa.
- Loops have totally smooth surfaces and will not cut or gouge through agar medium when streaking plate cultures
- Durable 80/20 nickel-chrome with flexible twisted metal stem for flexibility and rapid cooling after sterilisation
- Designed to be durable and long lasting, whilst being more cost effective than platinum-rhodium
Pakkaus: Kalibroimattomat silmukat toimitetaan 25 silmukan putkissa. Kalibroidut silmukat toimitetaan yksittäin, ja niiden mukana toimitetaan kalibrointisertifikaatti.