Viljelysilmukat, metallia
Toimittaja: RSG Solingen
631-0086EA 14.6 EUR
631-0086 631-7132 631-7133 631-0085 631-0084 631-7131
Viljelysilmukat, metallia
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysilmukat
Viljelysilmukoita (NiCr 8020) on saatavana seuraavia silmukkakokoja (sisähalkaisija):1,5, 2,5 ja 4 mm. Silmukat voidaan steriloida liekissä. Langan halkaisija: 0,6 mm. Pidike myydään erikseen.