VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Toimittaja: VWR
VWR®
612-2495EA 223 EUR
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysilmukat
PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and methods.
  • Tuotteet ovat eri värisiä tunnistamisen helpottamiseksi
  • Pakattu tukeviin purkkeihin, joissa on tiiviisti sulkeutuva tulppa
  • Helposti, nopeasti ja turvallisesti käytettävissä ilman erillistä telinettä
  • Silmukoiden erittäin tasaisen pinnan ansiosta sively onnistuu vaivattomasti, tuotteen pituus on 210 mm
Toimitustiedot: kalibrointisertifikaatti jokaisessa pakkauksessa