Hait: Opetustaulut
Havainnolliset opetustaulut auttavat visualisoimaan eri aihepiirejä. Jaksollinen järjestelmä on yksi kemian tärkeimmistä opetusvälineistä.  Anatomiset mallit ovat avuksi niin opiskelussa kuin potilastyössä.
Havainnolliset opetustaulut auttavat visualisoimaan eri aihepiirejä. Jaksollinen järjestelmä on yksi kemian tärkeimmistä opetusvälineistä. Anatomiset mallit ovat avuksi niin opiskelussa kuin potilastyössä.
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
Tuoteluettelon nro: (116-0424)
Toimittaja: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Kuvaus: The Chemical Spills poster has clear step by step instructions on how to react in case of a chemical spill and how to provide treatment to someone tha...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (763-0150)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0165)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Anatomical poster suitable for wall mounting of the three types of common muscle tissue. 840×1180 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0145)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0147)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Four-Colour poster mounted with wooded rods.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: Roth Carl
Kuvaus: These periodic tables of elements according to Fluck and Heumann allows for a clear presentation both in German or in English.
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: These colourful anatomical charts depict various parts of the human body.
Tuoteluettelon nro: (763-0151)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0161)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: The oversized nervous system chart is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (BINH1001204)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This oversized anatomical chart illustrates the process of human birth in anatomical detail.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0146)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This four-colour plate is mounted on the reel.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0144)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0155)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0154)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Poster mounted on a roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0149)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom