Hait: Kourat
Laboratorion perustarvikkeita ovat kourat ja pidikkeet, joilla voi kiinnittää esim. laboratoriopullot telineisiin. Myös hiospidikkeet ja klipsit, joilla kiinnitetään vakiohiokset (NS) tai pallohiokset (S) toisiinsa, auttavat takaamaan turvallisen työskentelyn.<br />Lisäksi kouran kiinnittämiseen statiivijalkaan tarvitaan kaksoismuhvi. Muhveja on eri kokoisia eri paksuisille tangoille ja kouran varsille.<br />Letkupuristimet ja letkupidikkeet sekä -kiinnittimet eli ns. “letkuklemmarit” kuuluvat myös tuotteistoomme.
Laboratorion perustarvikkeita ovat kourat ja pidikkeet, joilla voi kiinnittää esim. laboratoriopullot telineisiin. Myös hiospidikkeet ja klipsit, joilla kiinnitetään vakiohiokset (NS) tai pallohiokset (S) toisiinsa, auttavat takaamaan turvallisen työskentelyn.
Lisäksi kouran kiinnittämiseen statiivijalkaan tarvitaan kaksoismuhvi. Muhveja on eri kokoisia eri paksuisille tangoille ja kouran varsille.
Letkupuristimet ja letkupidikkeet sekä -kiinnittimet eli ns. “letkuklemmarit” kuuluvat myös tuotteistoomme.
290  results were found
SearchResultCount:"290"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Tuoteluettelon nro: (241-0019)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Laboral-alumiiniseos.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX20002-00)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easy to implement with installed assemblies and systems!
UOM: 1 * 1 Items
Sertifikaatit CE Compliant
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bossheads made from different materials for universal usage.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Tarjous
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Ideal for securely clamping tubes in place.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Secure tubing to connectors, pumps, glassware, and filtration devices.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Maintain sanitary conditions in your processes.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Torque control for consistent sealing of fittings.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easy visual identification of critical joints for review in your process.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: An easy solution to secure and route multiple tubing lines.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Halkaisijaltaan 8, 12, 13, 16 ja 21 mm tankojen kiinnittämiseen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Halkaisijaltaan 12, 13 ja 16 mm tankojen kiinnittämiseen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE:tä, sisäinen tukijousi. Erittäin vakaa, turvallinen ja kestävä, helppokäyttöinen.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 290
no targeter for Bottom