Puristimet, byrettipidikkeet
Toimittaja: Kartell
241-2021EA 57.1 EUR
241-2021 241-2020
Puristimet, byrettipidikkeet
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
PP, valkoinen, rikkoutumaton. Byrettien nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
  • Puristimet sopivat halkaisijaltaan 8 - 14 mm levyisiin tankoihin
  • Puristimissa on kumisisäkkeet ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset
  • Byretin asteikko ei peity
Byrettien nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
  • Puristimet sopivat halkaisijaltaan 8 - 14 mm levyisiin tankoihin
  • Puristimissa on kumisisäkkeet ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset
  • Byretin asteikko ei peity