VWR®, Suojamuovit kourien kärjille
Toimittaja: Avantor
VWR®
241-0152EA 48.7 EUR
241-0152 241-0153
VWR®, Suojamuovit kourien kärjille
Kuoret
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Kestää hyvin kemikaaleja ja lämpöä
  • Sopii tiiviisti leukojen ympärille
  • Suojaavat käsiteltäviä esineitä
Soveltuu käytettäväksi teräväkärkisten VWR®-pihtien kanssa.