Koura
Toimittaja: Bochem
241-1110EA 61.8 EUR
241-1110 241-1112 241-1111 241-0402 241-0403 241-0400 241-0401
Koura
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Ruostumaton teräs.
  • Leuoissa on korkkikerros, joka suojaa käsiteltäviä esineitä
  • Ilman jalustakiinnitykseen tarkoitettua kaksoismuhvia
  • Siipiruuvit nopeaan ja helppoon kiristykseen
Sertifikaatit: DIN 12894