Koura
Toimittaja: Bochem
241-7188EA 33.6 EUR
241-7188 241-7189 241-7190
Koura
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Malleable cast iron, chromed.
  • Leuoissa on korkkipäällysteet, jotka suojaavat käsiteltäviä esineitä
  • Ilman jalustakiinnitykseen tarkoitettua kaksoismuhvia
  • Siipiruuvit nopeaan ja helppoon kiristykseen
Sertifikaatit: DIN 12894