Koura 3-sorminen, joustava varsi
Toimittaja: VWR
241-0034EA 156 EUR
241-0034
Koura 3-sorminen, joustava varsi
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Laboral-alumiiniseos.
  • Vinyylipäällysteiset leuat suojaavat käsiteltäviä esineitä
  • Varren halkaisija: 8 mm; varren pituus: 200 mm