Koura
Toimittaja: VWR
VWR®
241-0032EA 45.6 EUR
241-0032
Koura
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Laboral-alumiiniseos.
  • Vinyylipäällysteiset, pyöreät leuat suojaavat käsiteltäviä esineitä
  • Leukoja voi säätää erikseen kahdella pykälöidyllä ruuvilla