VWR®, Hiosklemmarit tavallisiin kartiohiosliitoksiin
Toimittaja: VWR
VWR®
232-0054EA 9.8 EUR
232-0054 232-0053 232-0058 232-0057 232-0056 232-0055
VWR®, Hiosklemmarit tavallisiin kartiohiosliitoksiin
Kourat NS-hiospidikkeet
PTFE:tä, sisäinen tukijousi. Erittäin vakaa, turvallinen ja kestävä, helppokäyttöinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja -200...+280 °C
Erittäin vakaa, turvallinen ja kestävä, helppokäyttöinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja -200...+280 °C