Letkupuristimet, stop-it, LaboPlast®
Toimittaja: Bürkle
LaboPlast®
229-0609EA 49.1 EUR
229-0609 229-0608 229-0607 229-0618 229-0617 229-0616 229-0615 229-0614 229-0613 229-0612 229-0611 229-0610
Letkupuristimet, stop-it, LaboPlast®
Kourat Letkupuristimet
PVDF, alumiini ja galvanoitu teräskoukku. Mikrosäätöruuvilla nesteiden virtausta voidaan tarkkailla huolellisesti ja vaivattomasti tai virtaus voidaan kokonaan pysäyttää. Puristin voidaan kiinnittää myös olemassa oleviin letkuliitäntöihin. Puristin voidaan avata missä tahansa asennossa eikä sitä tarvitse ruuvailla.
  • Kestää jopa +140 °C:n lämpötiloja
  • Letkuista saatavana eri kokoja, joiden ulkohalkaisija on 1...20 mm.
  • Neljä eri värivaihtoehtoa