Hait: Tulpat ja korkit
Valilkoimastamme löytyy laaja valikoima erilaisia tulppia, korkkeja ja sulkimia mm. kromatografian näytevialeille (myös headspace ja SPME-pulloille), koeputkille, erilaisille näytepulloille, viljelyputkille sekä kryoputkille. Lisäksi löytyy esimerkiksi nestekromatografian ajoliuospulloille turvakorkkeja suodattimilla (myös liuotinjäteastioille löytyy vaihtoehtoja sekä paloturvallisia korkkeja). Valikoimaan kuuluu kierrekorkkeja, painokorkkeja (snap korkkeja ja snap plug cap korkkeja) ja puristetulppia sekä tippakorkkeja, suihkekorkkeja, vaihtokierteisiä korkkeja, GL-kierteisiä korkkeja sekä pipettipullon tulppia pipettikumilla (droppereita).
Valilkoimastamme löytyy laaja valikoima erilaisia tulppia, korkkeja ja sulkimia mm. kromatografian näytevialeille (myös headspace ja SPME-pulloille), koeputkille, erilaisille näytepulloille, viljelyputkille sekä kryoputkille. Lisäksi löytyy esimerkiksi nestekromatografian ajoliuospulloille turvakorkkeja suodattimilla (myös liuotinjäteastioille löytyy vaihtoehtoja sekä paloturvallisia korkkeja). Valikoimaan kuuluu kierrekorkkeja, painokorkkeja (snap korkkeja ja snap plug cap korkkeja) ja puristetulppia sekä tippakorkkeja, suihkekorkkeja, vaihtokierteisiä korkkeja, GL-kierteisiä korkkeja sekä pipettipullon tulppia pipettikumilla (droppereita).
555  results were found
SearchResultCount:"555"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Specially developed screw caps for direct instrument connection of Merck S 40 threaded bottles ensure safe handling of solvents in the lab and protect...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Crimp caps with septa, open top, Kovuus: 45° shore A, Septumi: Red-orange natural rubber/red butyl/transparent TEF, Paksuus: 1,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, PP, Screw caps, open top, Kovuus: 55° shore A, Septumi: White silicone/red PTFE, Paksuus: 1,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Snap caps, open top, approved IM quality, Kovuus: 45° shore A, Septumi: Red rubber/beige PTFE, Paksuus: 1,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Väri: oranssi
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Crimp caps with septa, open top, Kovuus: 50° shore A, Septumi: Pharma-fix bromo-butyl/PTFE, Paksuus: 3,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, PP, Screw caps with septa, open top, 8-425 thread, Kovuus: 55° shore A, Septumi: Red butyl/grey PTFE, Paksuus: 1,3 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: screw cap, Tuotteelle: Wide neck bottles, Kierre: 32 mm, Pulloille: 50/100 ml
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Safe-T-Flex korkit ovat ainutlaatuisen ja joustavan sulkemismenetelmän ansiosta helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Tiivis korkki ei vuoda eikä nä...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Plug seal cap for 5000 ml
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Screw cap, Tuotteelle: bottles, Kierre: 28 mm
Tuoteluettelon nro: (13015558.)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Tuotteelle: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Collect your solvent waste safely without being exposed to solvent vapours or hazardous gases. High quality materials (PTFE, PP) ensure maximum safety...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Spray caps for narrow neck bottles, Pulloille: 100 ml, Kierre: 18 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, PP, Screw caps with septa, closed top, Kovuus: 65° shore A, Septumi: PTFE/black EPDM, Paksuus: 2,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Screw caps with septa, open top, 10-425 thread, Kovuus: 45° shore A, Septumi: White silicone/beige PTFE, Paksuus: 1,5 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 555
no targeter for Bottom