Hait: Pullojen sulkimet
228  results were found
SearchResultCount:"228"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Plug seal cap for 3000 ml
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Screw cap, Tuotteelle: bottles, Kierre: 25 mm
Tuoteluettelon nro: (216-1288)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Screw caps, Väri: punainen, Tuotteelle: Urine container, 120 ml
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: screw cap, Tuotteelle: Wide neck bottles, Kierre: 40 mm, Pulloille: 250 ml
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Tuotteelle: PP 28 bottles, Väri: musta, PP, VWR®, Kierre: PP 28, Väri: musta
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (331-0322)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Screw caps, tamper evident, Kierre: 28 mm, Väri: valkoinen, PP, Tuotteelle: Sampling bottles
UOM: 1 * 5.000 Items
Tuoteluettelon nro: (331-0227)
Toimittaja: LAB3 OWN PRODUCTION
Kuvaus: Screw cap, PP, white, with PTFE liner, VWR®, Kierre: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 Items
Tuoteluettelon nro: (732-3645)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 Items
Tuoteluettelon nro: (13015558.)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Tuotteelle: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: TPCh260, väritön.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These stretchable silicone lids are used to close round and square vessels and are available in three sizes and colours, as well as a set of three.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: PP, värillinen, reunustiiviste.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP, värilliset.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: PP, punainen tai sininen.
Tuoteluettelon nro: (734-5053)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: De polipropileno (PP), blanco con junta de silicona.
UOM: 1 * 2 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 228
no targeter for Bottom