Korkit, kierrekorkit GL-kierteisille pulloille, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
201-0002EA 47.6 EUR
201-0002 201-0003 201-0004 201-0000 201-0001
Korkit, kierrekorkit GL-kierteisille pulloille, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PBT, punainen, tilvisterenkaassa PTFE pinnoite.
  • DIN-kierre (GL)
  • Lämmönkestävä (180 °C)
  • Voidaan autoklavoida, voidaan kuumailmasteriloida