Korkit, kierrekorkit GL- kierteisille pulloille, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1427EA 27.4 EUR
215-1427 217-9212 217-9209 217-9208 215-1428 215-1429
Korkit, kierrekorkit GL- kierteisille pulloille, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP, värillinen, reunustiiviste.
  • DIN GL-kierre
  • Lämmönkestävä (140 °C)
  • Voidaan autoklavoida