Korkit, kierrekorkit GL 45-kierteisille pulloille, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1101EA 27 EUR
215-1101 215-2445
Korkit, kierrekorkit GL 45-kierteisille pulloille, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (140 °C)
  • Voidaan autoklavoida
Korkit laboratoriopulloihin, joissa on DIN GL 45 -kierre.