Korkit, premium-kierrekorkit pulloille, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-2856EA 40.4 EUR
215-2856 215-0091 215-0090
Korkit, premium-kierrekorkit pulloille, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
TPCh260, väritön.
  • Valmistettu kemiallisesti erittäin kestävästä materiaalista (TPCh260), ei lisättyjä väriaineita (väriaineiden mahdolliset vaikutukset elatusaineeseen eliminoitu), lämmönkestävä –196 to +200 °C
  • PTFE-pinnoitettu silikonitiiviste
  • Turvallisen kaatorenkaan voi tilata erikseen
Korkealuokkaiset kierrekorkit vastaavat lääke-, kemian- ja elintarviketeollisuuden tuotteiden säilytystä ja pakkausta koskevia vaatimuksia. Soveltuu erinomaisesti kuivasterilointiin korkeissa lämpötiloissa. Sopii kaikkiin GL 25/GL 45 -kierteisiin.
Vastaa USP/EP/FDA-standardien vaatimuksia.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).