Tulppa, korvaavat kierrekorkit kapeakaulaisille pulloille ja soluviljelypulloille
Toimittaja: Rixius
215-1921EA 24.7 EUR
215-1921 215-1922 RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68 215-1920 215-1923
Tulppa, korvaavat kierrekorkit kapeakaulaisille pulloille ja soluviljelypulloille
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP, black.
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Suitable for bottles 215-1821 to 215-1836 and culture bottle 215-1861 to 215-1866
  • LUP lining for better sealing