Pullot, kapea suuaukko, kierteellinen, SYSTEM PLUS® 32
Toimittaja: Tournaire
TOUR5243S1EA 6 EUR
TOUR5243S1 215-3259 215-2949 215-2945
Pullot, kapea suuaukko, kierteellinen, SYSTEM PLUS® 32
Pullot Metallipullot
Puhdas alumiini
  • Rikkoutumaton, hajuton
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys
  • Tiiviit, sinetöidyt kierrekorkit (tilattava erikseen)
Soveltuvat erittäin syövyttävien nesteiden säilytykseen ja kuljetukseen.
Soveltuvat erittäin syövyttävien nesteiden säilytykseen ja kuljetukseen.