Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierteillä
Toimittaja: Emballator Mellerud Plast
215-2339EA 3.1 EUR
215-2339 215-1855 215-2349 215-1840 215-2340 215-1839 215-3075
Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierteillä
Pullot Muovipullot
HDPE, läpikuultava, ilman kierrekorkkia.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kierrekorkit on tilattava erikseen
Sopii hyvin näytteenottoon sekä nesteiden ja kuivien aineiden säilyttämiseen.