Kierrekorkit, nopeaan täyttöön/tyhjentämiseen, sovittimet mukana, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4387EA 510 EUR
216-4387 216-4388 216-4385 216-4386
Kierrekorkit, nopeaan täyttöön/tyhjentämiseen, sovittimet mukana, Nalgene®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP, valkoinen, TPE-tiiviste.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys, lämmönkestävä -10...+135 °C, voidaan autoklavoida
  • Saatavilla kaksi tai kolme letkuliitintä sisäletkuun, jonka halkaisija on 6 tai 9 mm
  • Sulkuventtiili lisää turvallisuutta
Kierresulku (sulun koko 83B), nopeasti avautuvat sulkimet, sisä- ja ulkoletkuliittimet. Helppoon nesteiden siirtoon asiakkaan omilla letkuilla. Sopii käytettäväksi vakuumiloukkuna Nalgene®-muovipullojen kanssa suurille kuormille. Jokaisessa kannen liitoksessa on sulkuventtiili, joka sulkeutuu, kun letkuliitin poistetaan.