Korkit, kierrekorkit pulloihin, GLS 80®, helposti avautuva, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-3999EA 26.3 EUR
215-3999 215-1788 215-2085 215-2292 215-2293
Korkit, kierrekorkit pulloihin, GLS 80®, helposti avautuva, DURAN®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP, sininen.
Huulitiiviste
Kestää jopa 140 °C, autoklavoitava
Erikoiskierre avautuu ja sulkeutuu helposti vain kahdella kierroksella
Saatavana myös yhteensopiva sininen PP-kaatorengas, joka estää roiskumisen
PSU-yhdiste, harmaa
PTFE-päällystetty tiiviste. Käytetty materiaali on polyakryylisulfoniin pohjautuva erikoisyhdiste. Materiaalin kemiallisia, termisiä ja mekaanisia ominaisuuksia on parannettu huomattavasti ja ne täyttävät entistä paremmin laboratorioiden vaatimukset. Tiiviste on päällystetty PTFE:llä molemmin puolin, mikä varmistaa pullon tiiviin sulkemisen.
Kestää jopa 180 °C, autoklavoitava
GLS 80® -pullon voi avata ja sulkea kiertämällä korkkia vain kolmeneljänneskierrosta
Myynnissä myös yhteensopiva PTFE-kaatorengas, joka estää roiskumisen