Hait: Tippakorkit
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Dropper cap, Kierre: 25 mm, Pulloille: 250/500 ml
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: LDPE, coloured.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Tuoteluettelon nro: (215-2471)
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Kierre: 18 mm, HDPE, Pulloille: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (NALGDS2176-0384)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: LDPE, natural colour.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: HDPE, natural colour.
Tarjous
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 28 mm, Kierre: 28 mm, Pulloille: 100/250/500/1000 ml
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Dropper closure for dropping bottles, Kierretulppa, perinteinen kiinnitys, valkoinen, Kierre: DIN 18, Pulloille: 10/20/30/50/100 ml
Tuoteluettelon nro: (HACH2318506)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Korkit, joissa tippakärki tippapulloja varten, Kierre: GL 25, LDPE, Pulloille: 250+500 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom