tippasulut
Toimittaja: Kartell
plastilab®
217-0493EA 4.1 EUR
217-0493 217-0492 217-0491 217-0490 217-0489 217-0488
tippasulut
Tulpat ja korkit Tippakorkit
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
Standardit polyeteenipullojen kierrekorkit, joissa pipettisuuttimet, valmistettu standardin DIN 168 mukaan.