Hait: Pesupullon sumutekorkit
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Spray caps for narrow neck bottles, Pulloille: 1000 ml, Kierre: 28 mm
Tuoteluettelon nro: (RIXI8-2500-18-165E)
Toimittaja: RIXIUS
Kuvaus: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
UOM: 1 * 1.400 Items
Tuoteluettelon nro: (RIXI8-3201-28278BL)
Toimittaja: RIXIUS
Kuvaus: Spray gun made up of polypropylene.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: PP spray attachment.
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: Wash bottle closure , LDPE, Tuotteelle: Narrow mouth bottles, Pulloille: 1000 ml, Kierre: 28 mm
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: LDPE.
Tuoteluettelon nro: (BELAF116200050)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP, durable, chemical resistant.
UOM: 1 * 2 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom