Hait: Kertakäyttöiset vaatteet
Laaja valikoima työvaatteita. Valikoimassamme on kaikki tarvitsemasi. Vaatetamme sinut päästä varpaisiin.<br />Valikoimastamme löytyy esimerkiksi laboratoriotyötakit, työtakit, huomioväritakit, heijastintakit, työhousut, vyöt, haalarit, paidat, T-paidat, villapaidat, huomioliivit, toppaliivit, sadetakit, sadehousut ja sadeasut, alusvaatteet, lämpökerrastot, alusasut, puhdastila-alusasut, alushousut ja aluspaidat, sukat, esiliinat, hitsausesiliinat, esiliinat hihoilla, suojaesiliinat.<br />Lisäksi löytyy kertakäyttösuojaimet: myssyt, lippalakit, huput, partasuojat, esiliinat, kengänsuojat, puhdastilakengänsuojat, saapassuojat, haalarit, hihansuojat.
Laaja valikoima työvaatteita. Valikoimassamme on kaikki tarvitsemasi. Vaatetamme sinut päästä varpaisiin.
Valikoimastamme löytyy esimerkiksi laboratoriotyötakit, työtakit, huomioväritakit, heijastintakit, työhousut, vyöt, haalarit, paidat, T-paidat, villapaidat, huomioliivit, toppaliivit, sadetakit, sadehousut ja sadeasut, alusvaatteet, lämpökerrastot, alusasut, puhdastila-alusasut, alushousut ja aluspaidat, sukat, esiliinat, hitsausesiliinat, esiliinat hihoilla, suojaesiliinat.
Lisäksi löytyy kertakäyttösuojaimet: myssyt, lippalakit, huput, partasuojat, esiliinat, kengänsuojat, puhdastilakengänsuojat, saapassuojat, haalarit, hihansuojat.
464  results were found
SearchResultCount:"464"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Shoe covers made from CPE, a mixture of 65% Low Density PE (LDPE) and 35% Linear Low Density PE (LLDPE).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These shoe covers are made of non woven PP fabric and feature an embossed CPE sole.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This disposable beard cover is made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry parti...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced SF -laboratoriotakit on tehty kehruumenetelmällä valmistetusta polypropeenikankaasta ja pinnoitettu hengittävällä polyeteenill...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulat...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bouffant caps made from non woven PP.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kertakäyttöiset laboratoriotakit, jotka on valmistettu polypropeenikuitukankaasta. Takeissa on kapeneva kaulus ja kaksi sivutaskua. Ne soveltuvat ei-k...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulat...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These masks are made up of polypropylene.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Basic SPP -laboratoriotakit on tehty vahvasta, kevyestä ja hengittävästä polypropeenikehruukuitukankaasta (SPP), joka suojaa lialta ja kuivilta h...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These disposable overalls made of PP are suitable for use in non hazardous environments.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (113-7887)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM: 1 * 150 Pari
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Disposable shoe covers made of CPE film.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced SF frocks are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film.
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 464
no targeter for Bottom