  • Kriteerit
    • In Stock (27)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Esiliinat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
Esiliinat suojaavat työntekijöitä mm. kemiallisilta vaaroilta sekä kuumuudelta. Elintarviketeollisuuteen löytyy elintarviketyöskentelyyn hyväksyttyjä esiliinoja. Valikoimista löytyy mm. kertakäyttöesiliina, hihallinen esiliina, kankainen esiliina, kemikaalikestoesiliina, hitsarinesiliina.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tämä kertakäyttöinen esiliina on valmistettu LDPE:n (65 %) ja LLDPE:n (35 %) seoksesta.
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Tuoteluettelon nro: (113-0479)
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (SIOE8000A6D01G55)
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Tuoteluettelon nro: (SIOE8007A6DT5/M46)
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 44
  1  2  3  4  5  6  Seuraava 