VWR®, Bouffant Caps, PP
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8246EA 21.9 EUR
113-8246 113-8288 113-8244 113-8289 113-8245 113-8243 113-8241
VWR®, Bouffant Caps, PP
Kertakäyttöiset vaatteet
Bouffant caps made from non woven PP.
  • Ei sisällä lateksia
  • Joustoreunus
Tiheys: 12 g/m²
Pakkaus: Pussissa ai laatikossa.