VWR®, Suojamyssyt, hiussuoja, lipalla, PP-kuitukangasta
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8253EA 27.1 EUR
113-8253 113-8251 113-8252
VWR®, Suojamyssyt, hiussuoja, lipalla, PP-kuitukangasta
Kertakäyttöiset vaatteet
Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
  • With visor (white or blue)
  • Latex-free
  • Available with mesh cap for use with long hair
Tiheys: 12 g/m².
Pakkaus: In bags.