  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "suojahuput"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (113-8202)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Toimittaja:  SCOTT SAFETY
Kuvaus:   Zero Hoods help maximise worker efficiency and safety in cold and wet weather conditions by protecting against heat loss through the head; ensuring al...
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Waterproof and windproof detachable hood made of 100% polyester fabric with FR PU coating. With fixed flame retardant cotton lining for improved prote...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8560)
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 28
  1  2  3  4  Seuraava