Leikkausmaski, hygieniamaski, Lite One, PE/selluloosa
Toimittaja: Kimberly-Clark
ANSM48105EA 24.2 EUR
ANSM48105
Leikkausmaski, hygieniamaski, Lite One, PE/selluloosa
The masks feature a flexible nosepiece for effective sealing and polyester cellulose inner layer to help prevent irritation.
  • Suodattaa tehokkaasti 99,80% partikkeleista, joiden koko on yli 0,1 µm
  • Suodattaa tehokkaasti 97,84% bakteereista, joiden koko on yli 2,8 µm