VWR®, Face Masks, 3 ply, Non Woven PP
Toimittaja: VWR
VWR®
113-0716EA 7.9 EUR
113-0716 113-8927 113-0714 113-8928
VWR®, Face Masks, 3 ply, Non Woven PP
Maskit Hygieniamaskit
Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
  • Lateksiton
  • Bakteerisuodatuksen teho: 90%
  • Hiukkassuodatuksen teho: 98,5%
  • Hiukkaskoko: 0,1 μm
  • Vain teollisuus- ja puhdastilakäyttöön; ei käytettäväksi suojautumiseen COVID-19 vastaan
  • Tämä tuote ei ole lääkinnälliseen tai kliiniseen käyttöön tarkoitettu lääkinnällinen laite asetuksen (EU) 2017/745/direktiivin 93/42/ETY mukaisesti
  • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti
Tiheys: 20 g/m² (uloin kerros); 25 g/m² (sisin kerros); 20 g/m² (keskikerros).