  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Kengän- ja saappaansuojukset"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"61"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (113-8286)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kenkäsuojat polypropropyleenikuitukankaasta.
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8280)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polypropeenikuitukankaasta valmistetut kengänsuojukset
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8287)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kenkäsuojat polypropropyleenikuitukankaasta.
UOM:  1 * 300 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kengänsuojukset, 65 % LDPE-muovia ja 35 % LLDPE-muovia.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP-kuitukangas, laminoitu CPE-pohja.
Tuoteluettelon nro: (113-8285)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kenkäsuojat PP-kuitukankaasta.
UOM:  1 * 300 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Maximum SF -saapassuojukset ovat VWR:n tuotevalikoiman puhtaimmat ja kestävimmät saapassuojukset, jotka on tehty kehruumenetelmällä valm...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Maximum SF -saapassuojukset ovat VWR:n tuotevalikoiman puhtaimmat ja kestävimmät saapassuojukset, jotka on tehty kehruumenetelmällä valm...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 61
  1  2  3  4  5  6  7  8  Seuraava