Suojapuku, laboratorio, suojahaalarit, ProShield® Basic
Toimittaja: DuPont®
ProShield®
Nämä hupulliset haalarit soveltuvat siivous- ja huoltotöihin suojaamaan lialta, myrkyttömältä pölyltä ja lyhytaikaisesti nesteroiskeilta. Haalareissa on edessä läpällinen vetoketju. Lisäksi hupussa, vyötäröllä, hihansuissa ja nilkoissa on kuminauha.
  • SMS-polypropeenikuitukangasta
  • Mukavat, kevyet ja joustavat
  • Antistaattinen
Väri: valkoinen tai sininen
Sertifikaatit: Tyyppi 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Vaatteet koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
S valkoinen 50 113-8375
M valkoinen 50 113-8374
L valkoinen 50 113-8373
XL valkoinen 50 113-8376
XXL valkoinen 50 113-8378
3XL valkoinen 50 113-8377
S sininen 50 113-8369
M sininen 50 113-8368
L sininen 50 113-8367
XL sininen 50 113-8370
XXL sininen 50 113-8372
3XL sininen 50 113-8371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm