Suojapuku, laboratorio, suojahaalarit, ProShield® 30
Toimittaja: DuPont®
ProShield® 30
These garments comprise a microporous film on a PP non woven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids, but offer only limited chemical permeation barrier to some commonly used low-concentration water-based chemicals. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.
  • 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit
  • Nylon zip with flap
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) on inside
  • Stitched internal seams
ProShield® 30 overalls are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.
Colour: White
Weight: 60 g/m²
Sertifikaatit: Type 5/6, EN 1149-5 (only inside), EN 1073-2; Cat. III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Vaatteet koko Väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
M valkoinen 100 113-0550 Unavailable
L valkoinen 100 113-0549 Unavailable
XL valkoinen 100 113-0553 Unavailable
XXL valkoinen 100 113-0552 Unavailable
3XL valkoinen 100 113-0548 Unavailable
unavailable Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm