VWR®, Suojapuku, PP, hupulla
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8264EA 102.5 EUR
113-8264 113-8262 113-8263 113-8293 113-8261
VWR®, Suojapuku, PP, hupulla
Kertakäyttöiset vaatteet
Haalarit on valmistettu kuitukankaasta PP. Ihanteellinen ei-kriittisiin sovelluksiin.
  • Huppu, pitkät hihat ja lahkeet
  • Vyötäröllä, ranteissa ja nilkoissa kuminauhat
  • Kantatut saumat ja vetoketjukiinnitys
Tiheys: 40 g/m²
Väri: valkoinen